46401
Cycloheximide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Actidione, Naramycin A
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of stereo isomers
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥95% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
H2O: slightly soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Általános leírás
As per Regulation (EC) No 1107/2009, repealing the directive 91/414, cycloheximide is not approved for use in the European Union (EU).
Alkalmazás
- To evaluate the antifungal efficacy and safety of cycloheximide as a supplement in Optisol-GS
- To study the effect of cycloheximide on leaf-cutting ant workers
- To study the effect of streptomycin, cycloheximide, fungizone, captan, carbofuran, cygon, and pentachloronitrobenzene on soil microorganisms
- To study the fungal control of nitrous oxide production in a semiarid grassland
- To study the activity and degradation of streptomycin and cycloheximide in soil
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Active against yeast and fungi like Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?