Fontos dokumentumok
C7082
Monoclonal Anti-β-Catenin antibody produced in mouse
clone 6F9, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F9, monoclonal
molekulatömeg
antigen 94 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, chicken, canine, bovine
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured MDBK cells extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.