Merck
C6331
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride
≥85% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
NIR-1
About This Item
Lineáris képlet:
C30H35N4O5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
567.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
Forma
powder
szín
very dark blue
oldhatóság
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Fluorescent label for amino acids allows for detection of alanine, arginine, glycine, glutamic and aspartic acid in the 0.8-4.5 × 10-18 M range.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fuchigami, T., et al.
Analytica Chimica Acta, 3, 2670-2670 (1993)