Fontos dokumentumok
1116774
USP
Chlorophyll A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Chlorophyll a
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorophyll a
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3