234599
Conduritol B Epoxide
≥98% (HPLC), solid, Glucocerebrosidase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Conduritol B Epoxide, CBE, 1,2-Anhydro-myo-inositol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Conduritol B Epoxide, Conduritol B Epoxide, CAS 6090-95-5, is an irreversible Inhibitor of glucocerebrosidase in neurons. Also inhibits α-glucosidase activity in a variety of species.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHMWOVGZCINIHW-FTYOSCRSSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-glucosidase
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3