Fontos dokumentumok
A6017
ω-Aminohexyl–Agarose
saline suspension
Szinonimák:
Omega-Aminohexyl-Agarose, 1,6-Diaminohexane–Agarose (N-linked), 6-Aminohexyl–Agarose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
form
saline suspension
a címkézés mértéke
≥5 μmol per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino of 1,6-diaminohexane
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3