Merck
C5236
Sigma-Aldrich
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41116134
NACRES:
NA.56
form
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Jogi információk
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1