Teszt
95%
mp
78-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c16-10-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIKVAWLYHHZRGV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)