Fontos dokumentumok
O4636
Oxytetracycline dihydrate
Assay (anhydrous basis) 95.0%-102.0%
Szinonimák:
5-Hydroxytetracycline dihydrate, Oxytetracycline, Oxytetracycline Anhydrous
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3