D6140
Demeclocycline hydrochloride
powder or crystals, suitable for cell culture
Szinonimák:
7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Demeclocycline hydrochloride, powder or crystals
Teszt
89.5-102.0% anhydrous basis
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
soluble (1 mg/mL of Demeclocycline Hydrochloride in 0.01 N hydrochloric acid)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C1C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@H]2O
InChI
1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVSJQNRGSCOSNJ-KBHRXELFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2