Fontos dokumentumok
1.02126
Millipore
α-Cyclodextrine
for biochemistry
Szinonimák:
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H60O30
CAS-szám:
Molekulatömeg:
972.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
233-007-4
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3