Fontos dokumentumok
779334
β-Cyclodextrin
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Cavamax® W7 Pharma, beta-Cyclodextrin, Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
About This Item
Javasolt termékek
grade
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 160 to 164°
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
szennyeződések
≤0.2% reducing substances
≤0.25% α- and γ-cyclodextrin (each)
≤0.5% related substances
≤5 ppm heavy metals
≤5 ppm residual solvents
izzítási maradék
≤0.10%
veszteség
≤14.0% loss on drying
pH
5.0-8.0 (1% in solution)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
solution: 1%, clear
Abszorpció
≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1%
≤0.1 at 230-350 nm in solution at 1%
alkalmasság
corresponds for identity
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?