Merck
28705
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin
purum, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
alpha-Cyclodextrin, α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H60O30
CAS-szám:
Molekulatömeg:
972.84
Beilstein:
79627
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
veszteség
≤10% loss on drying
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Általános leírás
α-Cyclodextrin (α-CD) is a water-soluble cyclic oligosaccharide that consists of six glucopyranose units linked by α-(1,4) bonds. It is commonly used to form inclusion complexes (ICs) with a wide range of organic compounds.
Alkalmazás
α-Cyclodextrin may be used to synthesize a polymer inclusion complex (PIC) with poly(ethylene glycol) (PEG)-modified chitosans. These PICs can self-assemble to form supramolecular hydrogels.
Egyéb megjegyzések
Cyclodextrins are low molecular weight organic molecules which form watersoluble complexes with various compounds (guests); Enzyme model
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inclusion complexation between comblike PEO grafted polymers and ?-cyclodextrin.
He L
Macromolecules, 38(8), 3351-3355 (2005)
I. Tabushi
Tetrahedron, 40, 269-269 (1984)
Supramolecular Hydrogel Formation Based on Inclusion Complexation Between Poly (ethylene glycol)?Modified Chitosan and ??Cyclodextrin.
Huh K
Macromolecular Bioscience, 4(2), 92-99 (2004)
M.L. Bender et al.
Cyclodextrin Chemistry (1978)
Taste modification of amino acids and protein hydrolysate by a-cyclodextrin
Linde GA, et al.
Food Research International, 42(7), 814-818 (2009)