C4562
Monoclonal Anti-Caldesmon (Smooth) antibody produced in mouse
clone hHCD, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CDM, Anti-H-CAD, Anti-HCAD, Anti-L-CAD, Anti-LCAD, Anti-NAG22, Anti-h-CD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hHCD, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
sheep, rabbit, human, pig, bovine, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:4,000 using human uterus extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALD1(800)
mouse ... Cald1(109624)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunohistochemistry at a dilution of 1:500 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
- immunoprecipitation
- western blot at a dilution of 1:4,000 using human uterus extract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)