Fontos dokumentumok
SAB4200548
Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Idh1 R132H Antibody, Idh1 R132H Antibody - Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal, Anti-IDCD, Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, Anti-NADP(+)-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HMab-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132H.
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IDH1(3417)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in cell cycle analysis and apoptosis assays
- in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
- in in vitro migration assay