C4356
Anti-Caspase 9 antibody,Mouse monoclonal
clone CAS9, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CAS9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 37 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a purified recombinant human caspase 9 preparation
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP9(842)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blot assay
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)