C4106
Anti-Caspase 8 antibody, Mouse monoclonal
clone CAS8, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CAS8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 53 kDa (additional bands may be seen at 33 and 10 kDa)
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP8(841)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 5-10μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation