Fontos dokumentumok
C3930
Calmidazolium chloride
solid
Szinonimák:
1-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]-3-[2,4-dichloro-β-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazolium chloride, 1-[bis(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2,4-dichlorobenzyloxy)ethyl]-1H-imidazolium chloride, R 24571
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)[n+]3ccn(CC(OCc4ccc(Cl)cc4Cl)c5ccc(Cl)cc5Cl)c3
InChI
1S/C31H23Cl6N2O.ClH/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,19,30-31H,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGEIMSMISRCBFF-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)