Fontos dokumentumok
208735
Sigma-Aldrich
Calmodulin Inhibitory Peptide
The Calmodulin Inhibitory Peptide controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
Calmodulin Inhibitory Peptide, MLCK Peptide, MLCKP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C91H156N36O20
Molekulatömeg:
2074.44
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A 17-residue peptide based on the calmodulin-binding domain of myosin light chain kinase (MLCK). Binds to calmodulin with high affinity (Kd = 6 pM).
A 17-residue peptide based on the calmodulin-binding domain of myosin light chain kinase (MLCK). Binds to calmodulin with high affinity (Kd = 6 pM). Inhibits calmodulin activation of MLCK-catalyzed phosphorylation of smooth muscle regulatory light chain(MLC).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Kd = 6 pM in binding to calmodulin
Primary Target
Calmodulin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Arg-Arg-Lys-Trp-Gln-Lys-Thr-Gly-His-Ala-Val-Arg-Ala-Ile-Gly-Arg-Leu-NH₂
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Torok,K., et al. 1998. Biochemistry 37, 6188.
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1