WH0001392M2
Monoclonal Anti-CRH antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CRF, Anti-corticotropin releasing hormone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRH(1392)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
SEEPPISLDLTFHLLREVLEMARAEQLAQQAHSNRKLMEIIGK
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)