Fontos dokumentumok
C0887
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
buffered aqueous suspension, 1,000-2,000 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Caldariomyces fumago)
Minőségi szint
form
buffered aqueous suspension
specifikus aktivitás
1,000-2,000 units/mg protein (E1%/280)
molekulatömeg
42 kDa
abszorbancia arány
RZ ~1.0
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
inhibitor
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1