SAB1405656
Anti-CRH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CRF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~21.4 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRH(1392)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MRLPLLVSAGVLLVALLPCPPCRALLSRGPVPGARQAPQHPQPLDFFQPPPQSEQPQQPQARPVLLRMGEEYFLRLGNLNKSPAAPLSPASSLLAGGSGSRPSPEQATANFFRVLLQQLLLPRRSLDSPAALAERGARNALGGHQEAPERERRSEEPPISLDLTFHLLREVLEMARAEQLAQQAHSNRKLMEIIGK
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)