Fontos dokumentumok
A0423
Adrenocorticotropic Hormone human
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C207H308N56O58S/c1-108(2)89-140(186(302)240-135(69-74-163(279)280)182(298)254-149(204(320)321)94-117-43-20-15-21-44-117)250-193(309)152-54-35-86-262(152)202(318)147(92-116-41-18-14-19-42-116)252-171(287)114(11)230-175(291)132(66-71-160(273)274)234-170(286)113(10)231-191(307)150(105-265)255-183(299)136(70-75-164(281)282)241-190(306)146(98-165(283)284)249-180(296)133(67-72-161(275)276)235-169(285)112(9)229-157(270)101-225-174(290)145(97-156(213)269)251-194(310)153-55-36-87-263(153)203(319)148(93-119-60-64-123(268)65-61-119)253-199(315)167(110(5)6)257-185(301)129(49-26-30-79-210)243-198(314)168(111(7)8)259-196(312)155-57-38-85-261(155)201(317)139(53-34-83-223-207(218)219)244-178(294)130(51-32-81-221-205(214)215)237-177(293)128(48-25-29-78-209)236-176(292)127(47-24-28-77-208)232-158(271)103-227-197(313)166(109(3)4)258-195(311)154-56-37-84-260(154)200(316)138(50-27-31-80-211)233-159(272)102-226-173(289)143(95-120-99-224-126-46-23-22-45-124(120)126)247-179(295)131(52-33-82-222-206(216)217)238-187(303)142(90-115-39-16-13-17-40-115)246-189(305)144(96-121-100-220-107-228-121)248-181(297)134(68-73-162(277)278)239-184(300)137(76-88-322-12)242-192(308)151(106-266)256-188(304)141(245-172(288)125(212)104-264)91-118-58-62-122(267)63-59-118/h13-23,39-46,58-65,99-100,107-114,125,127-155,166-168,224,264-268H,24-38,47-57,66-98,101-106,208-212H2,1-12H3,(H2,213,269)(H,220,228)(H,225,290)(H,226,289)(H,227,313)(H,229,270)(H,230,291)(H,231,307)(H,232,271)(H,233,272)(H,234,286)(H,235,285)(H,236,292)(H,237,293)(H,238,303)(H,239,300)(H,240,302)(H,241,306)(H,242,308)(H,243,314)(H,244,294)(H,245,288)(H,246,305)(H,247,295)(H,248,297)(H,249,296)(H,250,309)(H,251,310)(H,252,287)(H,253,315)(H,254,298)(H,255,299)(H,256,304)(H,257,301)(H,258,311)(H,259,312)(H,273,274)(H,275,276)(H,277,278)(H,279,280)(H,281,282)(H,283,284)(H,320,321)(H4,214,215,221)(H4,216,217,222)(H4,218,219,223)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges