Merck
C0961
Sigma-Aldrich
Corticotropin Releasing Factor Fragment 6-33 human, rat
≥97% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C141H231N41O43S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
3220.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C141H231N41O43S/c1-23-72(16)109(145)136(221)179-100(61-183)135(220)174-93(52-68(8)9)129(214)176-99(58-108(195)196)133(218)173-95(54-70(12)13)134(219)182-111(77(21)185)138(223)178-96(55-78-29-25-24-26-30-78)130(215)175-98(57-80-60-151-64-155-80)131(216)172-92(51-67(6)7)128(213)171-91(50-66(4)5)126(211)163-82(32-28-47-153-141(148)149)119(204)166-88(38-44-107(193)194)124(209)181-110(71(14)15)137(222)177-94(53-69(10)11)127(212)167-87(37-43-106(191)192)122(207)168-89(45-48-226-22)118(203)158-73(17)112(197)160-81(31-27-46-152-140(146)147)116(201)156-74(18)113(198)162-86(36-42-105(189)190)121(206)165-85(35-41-104(144)188)123(208)170-90(49-65(2)3)125(210)159-75(19)114(199)161-84(34-40-103(143)187)120(205)164-83(33-39-102(142)186)117(202)157-76(20)115(200)169-97(56-79-59-150-63-154-79)132(217)180-101(62-184)139(224)225/h24-26,29-30,59-60,63-77,81-101,109-111,183-185H,23,27-28,31-58,61-62,145H2,1-22H3,(H2,142,186)(H2,143,187)(H2,144,188)(H,150,154)(H,151,155)(H,156,201)(H,157,202)(H,158,203)(H,159,210)(H,160,197)(H,161,199)(H,162,198)(H,163,211)(H,164,205)(H,165,206)(H,166,204)(H,167,212)(H,168,207)(H,169,200)(H,170,208)(H,171,213)(H,172,216)(H,173,218)(H,174,220)(H,175,215)(H,176,214)(H,177,222)(H,178,223)(H,179,221)(H,180,217)(H,181,209)(H,182,219)(H,189,190)(H,191,192)(H,193,194)(H,195,196)(H,224,225)(H4,146,147,152)(H4,148,149,153)/t72-,73-,74-,75-,76-,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,109-,110-,111-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHHPINGDTRCKNN-QZXFXOMNSA-N
Géninformáció
human ... CRH(1392)
Amino Acid Sequence
Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser
Biokémiai/fiziológiai hatások
CRF fragment that binds with high affinity to the CRF binding protein (CRF-BP) but has low affinity for the CRF receptor. Displaces CRF from CRF-BP.
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
D P Behan et al.
Molecular psychiatry, 1(4), 265-277 (1996-09-01)
The actions of CRF in the brain and in the periphery are mediated through multiple binding sites. There are three receptors, CRF1, CRF2 alpha and CRF2 beta, which encode 411, 415 and 431 amino acid proteins and transduce signals via
S C Heinrichs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(26), 15475-15480 (1996-12-24)
Elevation of the neuropeptide corticotropin-releasing factor (CRF) in the brain is associated with a reduction of food intake and body weight gain in normal and obese animals. A protein that binds CRF and the related peptide, urocortin, with high affinity