Fontos dokumentumok
S5890
Sanguinarine chloride hydrate
≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
oldhatóság
H2O: slightly soluble <0.3 mg/mL
methanol: 3.8 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14
InChI
1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIZKAXHWLRYMLE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3