220285
Chelerythrine Chloride
Naturally-occurring alkaloid.
Szinonimák:
Chelerythrine Chloride
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
660 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKC
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3