Fontos dokumentumok
C4231
Anti-phospho-β-Catenin (pSer33/pSer37) antibody, Mouse monoclonal
clone BC-22, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BC-22, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~94 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat, chicken
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole cell extract of cultured human 293 cells treated with proteasome inhibitor MG132
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer33/pSer37)
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a dilution of 5-10μg/mL using whole cell extract of cultured human 293 cells treated with proteasome inhibitor MG132.
Biokémiai/fiziológiai hatások
In Wnt/β-catenin signal pathway β-Catenin participates as a signal transduction molecule. The pathway is associated with development, tissue homeostasis and oncogenic transcription. Upregulation of the gene is associated with glioma cell proliferation. The protein encoded has dual function that regulates the coordination of cell-cell adhesion by linking cytoskeleton and cellular junctions and gene transcription. Wnt/β-catenin signal pathway is known to induce progression colon cancer progression.
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?