04-958
Anti-Beta Catenin Antibody, clone 7F7.2
clone 7F7.2, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Beta Catenin, Catenin (cadherin-associated protein), beta 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7F7.2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate, PC12 cell lysate, NIH/3T3 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1