05-1567
Anti-p120 Catenin Antibody, clone 15D2
clone 15D2, from mouse
Szinonimák:
Cadherin-associated Src substrate, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin, delta 1, p120 catenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15D2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNND1(1500)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 1 g/mL of this antibody detected p120 Catenin in lysate from Hela cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Analízis megjegyzés
Hela cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1