AB756P
Anti-Collagen Antibody, Type IV
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-ATS2, Anti-CA44
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
alkalmasság
not suitable for Western blot
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in ELISA at >1:200 (OD >500).
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in immunofluorescence.
Immunohistochemistry:
1:80 dilution for immunofluorescent staining of fresh frozen mouse skin and liver tissues. Acetone or methyl-carnoy fixed paraffin-embedded tissue (mouse skin and liver) is also reactive.
Not recommended for Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Kidney, muscle, tendon spleen tissue, mouse liver. Negative Control: Neurons/glia.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1