MAB1910
Anti-Collagen Type IV α 2 Chain Antibody, clone 23IIC3
ascites fluid, clone 23IIC3, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-BSVD2, Anti-ICH, Anti-POREN2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
23IIC3, monoclonal
faj reaktivitás
monkey, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL4A2(1284)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western blot: 1:500, 170 kDa.
ELISA at 1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Kidney, muscle, tendon spleen tissue
Negative Control: Neurons/glia
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1