Fontos dokumentumok
E4268
(−)-Epigallocatechin gallate
≥80% (HPLC), from green tea
Szinonimák:
(−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-flavane-3-gallate, EGCG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
green tea
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- a potential neuroprotective agent to test its protective effect against spinal cord injury and blood-spinal cord barrier (BSCB) leakage
- an effective antioxidant against light-induced photoreceptor degeneration in mice retina
- an antioxidant in retinitis pigmentosa (RP) and reduces oxidative damage and changes circadian rhythms in pigmented heterozygous P23H rat
- to test its reversal effect on Diastolic dysfunction in restrictive cardiomyopathy (RCM) mice
- an anti-cancer agent in colorectal cancer in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.