C1099
Caspase 8 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution, ≥1,000 units/mg protein
Szinonimák:
FLICE, MASH, Mch5
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg protein
molekulatömeg
~30 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CASP8(841)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?