P6374
p53 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
technika/technikák
dot blot: suitable
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
genomic analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)