Fontos dokumentumok
A2559
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
Ac-DEVD-pNA
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O13/c1-12(2)22(26(43)30-18(11-21(38)39)24(41)28-14-4-6-15(7-5-14)32(44)45)31-23(40)16(8-9-19(34)35)29-25(42)17(10-20(36)37)27-13(3)33/h4-7,12,16-18,22H,8-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,41)(H,29,42)(H,30,43)(H,31,40)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17-,18-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGXRLUDNGFFUKI-ORGXJRBJSA-N
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)