B8151
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
Szinonimák:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Imprinted in black with Biohazard symbol.
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F13166-0000
Sz × Ma × vastagság
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
szín
red
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests .
- For space-saving disposal in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid® Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102).
- Autoclave friendly at 121°C (250°F)
- Possesses a long flap for easy opening
- Made of high molecular weight high-density (HMHD) polyethylene
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)