Fontos dokumentumok
677181
Sigma-Aldrich
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp.
Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules.
Szinonimák:
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H56N4O10 · xH2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
824.96 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7[N+H](CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C=O)C(=O)OC
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQTQHPDCURKLKT-JKDPCDLQSA-N
Általános leírás
Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules. Depolymerizes microtubules. Induces increase in micronuclei and delays cell cycle progression. Anti-neoplastic agent. Induces apoptosis in human lymphoma cells by disrupting microtubules.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting the formulation of microtubules. Depolymerizes microtubules. Induces an increase in the micronucleus and delays cell cycle progression. Antineoplastic agent. Induces apoptosis in human lymphoma cells by distributing microtubules.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Egyéb megjegyzések
Chan, M.W., et al. 1998. Cancer Biochem. Biophys. 16, 347.
Hanauske, A.R., et al. 1994. Eur. J. Cancer30A, 1688.
Takano, Y., et al. 1993. Pathol. Res. Pract. 189, 187.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
BAY 43-9006/Sorafenib blocks CSF1R activity and induces apoptosis in various classical Hodgkin lymphoma cell lines.
Katrin Ullrich et al.
British journal of haematology, 155(3), 398-402 (2011-04-27)