Fontos dokumentumok
A9834
2-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine
≥98%
Szinonimák:
AMT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FPGS(2356)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)