205546
Caffeic Acid
A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
Szinonimák:
Caffeic Acid, 3,4-Dihydroxycinnamic Acid
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
tan
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
5-lipoxygenase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chan, W.S., et al. 1995. Anticancer Res.15, 703.
Ploemen, J.H., et al. 1993. Food Chem. Toxicol.31, 475.
Koshihara, Y., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta792, 92.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3