Fontos dokumentumok
SAB5600160
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM104, purified immunoglobulin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
RM104, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
This antibody reacts to the Fc region of all subclasses of mouse IgG. No cross reactivity with mouse IgM, IgA, IgE, human IgG, and rat IgG. It may cross react to goat IgG.
Immunogen
Mouse IgG
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2