Merck
RDD013
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.24
Beilstein:
2205275
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥98.0%
form
crystalline powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
oldhatóság
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.