569371
SREBP Processing Inhibitor, Betulin
The SREBP Processing Inhibitor, Betulin, also referenced under CAS 473-98-3, controls the biological activity of SCAP (SREBP cleavage activating protein). This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
SREBP Processing Inhibitor, Betulin, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Sterol Regulatory Element Binding Protein Processing Inhibitor, Betulin
Teszt
≥95% (NMR)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 3.5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@H]5[C@@](CC4)(CC[C@H]5C(=C)C)CO)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
WGK
WGK 3