Merck
PHL83839
Betulonic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-Oxobetulinic acid, 3-Oxolup-20(29)-en-28-oic acid, Liquidambaric acid, Liquidambronic acid
Méret kiválasztása
10 MG
148 000,00 Ft
148 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
148 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H46O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
148 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)[C@]21[C@@H]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H](CC4)C(C(=O)CC5)(C)C)C)CC3)C)(CC2)C)[C@@H](CC1)C(=C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-22,24H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLJTWDNVZKIDAU-SVAFSPIFSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)