B3131
8-Bromoadenosine 5′-monophosphate
≥98%
Szinonimák:
8-Br-AMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H13BrN5O7P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNPIJKNXFSPNNY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3