Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
deionized water: 28 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N\C(=N/OCC(O)CN1CCCCC1)c2cccnc2
InChI
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3