Fontos dokumentumok
B4643
Sigma-Aldrich
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.26
Forma
solid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)