Merck
09846
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-PAM resin
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Szinonimák:
Boc-β-alanine bound to PAM resin, PAM resin esterified with Boc-β-alanine
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
beads
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~0.5 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
Egyéb megjegyzések
Resin for the synthesis of Multiple Antigenic Peptides, MAP
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J P Tam
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(15), 5409-5413 (1988-08-01)
A convenient and versatile approach to the direct synthesis of a peptide-antigen matrix by the solid-phase method is described. The approach is called the multiple antigen peptide system (MAP) and it utilizes a simple scaffolding of a low number of
D N Posnett et al.
The Journal of biological chemistry, 263(4), 1719-1725 (1988-02-05)
Peptide antigens used to generate site-specific antibodies to proteins are of interest in the development of vaccines. The need to conjugate them to a carrier protein for optimal immunogenicity results in a number of problems including a possible immune response