Fontos dokumentumok
539141
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic proteasome substrate.
Szinonimák:
Proteasome Substrate II, Fluorogenic, Z-LLE-AMC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H44N4O9
Molekulatömeg:
664.75
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Fluorogenic proteasome substrate (excitation maximum: 380 nm; emission maximum: 460 nm).
Fluorogenic proteasome substrate.
Egyediség
Inhibits serine proteases, cysteine proteases. Does not inhibit metalloproteases.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic proteasome substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Leu-Leu-Glu-AMC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1