Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
SAB5700726
Sigma-Aldrich
Anti-BDNF antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ANON2, BDNF, BULN2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27
28
29
31
37
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
3.51 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BDNF(627)
Általános leírás
This gene encodes a member of the nerve growth factor family of proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protein. Binding of this protein to its cognate receptor promotes neuronal survival in the adult brain. Expression of this gene is reduced in Alzheimer′s, Parkinson′s, and Huntington′s disease patients. This gene may play a role in the regulation of the stress response and in the biology of mood disorders.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-247 of human BDNF (NP_733928.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1