MABC653
Anti-S100A4 Antibody, clone 9D5.1
clone 9D5.1, from mouse
Szinonimák:
Protein S100-A4, Calvasculin, Metastasin, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, S100 calcium-binding protein A4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9D5.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected S100A4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1